4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9762-100G OR9762-25G OR9762-5G
APOSOR9762-100GEA 1575 SEK
APOSOR9762-100G APOSOR9762-25G APOSOR9762-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
Smältpunkt: 100…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052917
CAS nummer: 21803-75-8