3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9756-10G OR9756-1G OR9756-5G
APOSOR9756-10GEA 11150 SEK
APOSOR9756-10G APOSOR9756-1G APOSOR9756-5G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O
Smältpunkt: 57,5…58.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03421620
CAS nummer: 61226-20-8