4-Bromo-2-chloropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9753-25G
OR9753-5G
OR9753-100G
APOSOR9753-25GEA
360
SEK
APOSOR9753-25G
APOSOR9753-5G
APOSOR9753-100G
4-Bromo-2-chloropyridine 98%
4-Bromo-2-chloropyridine
Formel:
C₅H₃BrClN Densitet: 1,734 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 107 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03840756 CAS nummer: 73583-37-6 |