2-Amino-6-bromophenol 97+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 2075 SEK
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromophenol 97+%
2-Amino-6-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08277300
CAS nummer: 28165-50-6