2-Amino-3-bromophenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9739-1G OR9739-250MG OR9739-5G
APOSOR9739-1GEA 685 SEK
APOSOR9739-1G APOSOR9739-250MG APOSOR9739-5G
2-Amino-3-bromophenol 95%
2-Amino-3-bromophenol
Formel: C₆H₆BrNO
Smältpunkt: 135…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08445676
CAS nummer: 116435-77-9