2-Bromo-6-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9738-100G OR9738-25G OR9738-5G
APOSOR9738-100GEA 1025 SEK
APOSOR9738-100G APOSOR9738-25G APOSOR9738-5G
2-Bromo-6-nitrophenol 98%
2-Bromo-6-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Smältpunkt: 66…70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02683216
CAS nummer: 13073-25-1