3-Bromo-2-nitrophenol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9737-1G OR9737-5G
APOSOR9737-1GEA 410 SEK
APOSOR9737-1G APOSOR9737-5G
3-Bromo-2-nitrophenol 96%
3-Bromo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄BrNO₃
Smältpunkt: 65…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08445675
CAS nummer: 76361-99-4