5-(3-Bromophenyl)oxazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(3-Bromophenyl)-1,3-oxazole
OR9727-5G OR9727-10G
APOSOR9727-5GEA 1675 SEK
APOSOR9727-5G APOSOR9727-10G
5-(3-Bromophenyl)oxazole
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Smältpunkt: 50…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05668970
CAS nummer: 243455-57-4