3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9722-1G OR9722-25G OR9722-5G
APOSOR9722-1GEA 1300 SEK
APOSOR9722-1G APOSOR9722-25G APOSOR9722-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 98%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Smältpunkt: 154…155 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD05864484
CAS nummer: 264264-33-7