2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR9714-1G
OR9714-250MG
APOSOR9714-1GEA
6700
SEK
APOSOR9714-1G
APOSOR9714-250MG
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
2-Amino-5-chlorothiophenol
Formel:
C₆H₆ClNS Storage Temperature: Kylskåp |
CAS nummer:
23474-98-8 |