Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9691-1G OR9691-5G
APOSOR9691-1GEA 910 SEK
APOSOR9691-1G APOSOR9691-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1454 g/mol
Smältpunkt: 195,5…197 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01720458
CAS nummer: 6200-60-8