2,4-Dikloranilin 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR9687-1KG OR9687-250G OR9687-100G
APOSOR9687-1KGEA 1300 SEK
APOSOR9687-1KG APOSOR9687-250G APOSOR9687-100G
2,4-Dikloranilin 99%
2,4-Dikloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Kokpunkt: 245 °C
Smältpunkt: 60…62 °C
Densitet: 1,567 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 115 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007661
CAS nummer: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II