2-Bromo-4-chlorotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9677-100G
OR9677-25G
APOSOR9677-100GEA
650
SEK
APOSOR9677-100G
APOSOR9677-25G
2-Bromo-4-chlorotoluene
2-Bromo-4-chlorotoluene
Formel:
C₇H₆BrCl Kokpunkt: 114…12mm °C Densitet: 156 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00060650 CAS nummer: 27139-97-5 |