2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9669-1G OR9669-5G OR9669-25G
APOSOR9669-1GEA 2450 SEK
APOSOR9669-1G APOSOR9669-5G APOSOR9669-25G
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₁₁NO₂
Smältpunkt: 214…216 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01567808
CAS nummer: 386715-48-6