1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR965394-1G OR965394-250MG
APOSOR965394-1GEA 6350 SEK
APOSOR965394-1G APOSOR965394-250MG
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Formel: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04968784
CAS nummer: 137890-05-2