2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-Hydroxyphenethyl alcohol
OR965089-1G OR965089-5G
APOSOR965089-1GEA 1100 SEK
APOSOR965089-1G APOSOR965089-5G
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol 95%
2-(3-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokpunkt: 168…173 °C
Densitet: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 13398-94-2