5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9648-250MG OR9648-1G OR9648-5G
APOSOR9648-250MGEA 995 SEK
APOSOR9648-250MG APOSOR9648-1G APOSOR9648-5G
5-(2-Furyl)nicotinic acid 97%
5-(2-Furyl)nicotinic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Smältpunkt: 260,5…263 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06410257
CAS nummer: 857283-84-2