5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-3-methoxypicolinaldehyde
OR964681-100MG OR964681-1G OR964681-250MG
APOSOR964681-100MGEA 2375 SEK
APOSOR964681-100MG APOSOR964681-1G APOSOR964681-250MG
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine 98%
5-Bromo-2-formyl-3-methoxypyridine
Formel: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,0300 g/mol
Smältpunkt: 70…80 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11857632
CAS nummer: 1087659-24-2