6-Methoxy-2-naphthoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9637-1G OR9637-5G
APOSOR9637-1GEA 225 SEK
APOSOR9637-1G APOSOR9637-5G
6-Methoxy-2-naphthoic acid
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Smältpunkt: 192…199 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00092750
CAS nummer: 2471-70-7