Ac-Nva-OH 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR963214-25G OR963214-5G OR963214-100G
APOSOR963214-25GEA 3175 SEK
APOSOR963214-25G APOSOR963214-5G APOSOR963214-100G
Ac-Nva-OH 98%
Ac-Nva-OH
Formel: C₇H₁₃NO₃
MW: 159,2 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 15891-50-6