2-Bromobenzo[b]thiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Bromo-benzo[b]thiophene
OR9631-1G OR9631-25G OR9631-5G
APOSOR9631-1GEA 855 SEK
APOSOR9631-1G APOSOR9631-25G APOSOR9631-5G
2-Bromobenzo[b]thiophene
2-Bromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅BrS
Smältpunkt: 37…43 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08435846
CAS nummer: 5394-13-8