N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
OR962965-10G OR962965-1G OR962965-5G
APOSOR962965-10GEA 8475 SEK
APOSOR962965-10G APOSOR962965-1G APOSOR962965-5G
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
Formel: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,687 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08275767
CAS nummer: 405513-14-6