4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR962470-10G OR962470-1G OR962470-5G
APOSOR962470-10GEA 5825 SEK
APOSOR962470-10G APOSOR962470-1G APOSOR962470-5G
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₅H₃N₃O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 4774-34-9