1-Chloro-3-methylisoquinoline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR961835-1G OR961835-250MG
APOSOR961835-1GEA 8925 SEK
APOSOR961835-1G APOSOR961835-250MG
1-Chloro-3-methylisoquinoline 97%
1-Chloro-3-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09261357
CAS nummer: 7115-16-4