1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR961625-1G OR961625-250MG
APOSOR961625-1GEA 5150 SEK
APOSOR961625-1G APOSOR961625-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₁₁H₉N₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 121358-86-9