N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR961088-25G OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA 3300 SEK
APOSOR961088-25G APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formel: C₂₀H₁₉NO₃
Smältpunkt: 133 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00673794
CAS nummer: 204376-55-6