2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR960960-100G OR960960-25G OR960960-500G
APOSOR960960-100GEA 4550 SEK
APOSOR960960-100G APOSOR960960-25G APOSOR960960-500G
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol 98%
2-(Methylthio)pyrimidin-4-ol
Formel: C₅H₆N₂OS
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 124700-70-5