Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR960944-1G
OR960944-250MG
APOSOR960944-1GEA
8475
SEK
APOSOR960944-1G
APOSOR960944-250MG
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate 95%
Methyl-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₇NO₂S MW: 157,19 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11109386 CAS nummer: 68751-05-3 |