Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR960891-25G OR960891-5G OR960891-100G
APOSOR960891-25GEA 3600 SEK
APOSOR960891-25G APOSOR960891-5G APOSOR960891-100G
Fmoc-D-Glu-OtBu 98%
Fmoc-D-Glu-OtBu
Formel: C₂₄H₂₇NO₆
Smältpunkt: 100…120 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077054
CAS nummer: 109745-15-5