2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR960670-1G OR960670-5G
APOSOR960670-1GEA 1775 SEK
APOSOR960670-1G APOSOR960670-5G
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene 95%
2-Chloro-3-isothiocyanatopropene
Formel: C₄H₄ClNS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01716868
CAS nummer: 14214-31-4