2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR960625-1G OR960625-250MG
APOSOR960625-1GEA 8475 SEK
APOSOR960625-1G APOSOR960625-250MG
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole 95%
2-Chloro-1-(tert-butyl)-1H-imidazole
Formel: C₇H₁₁ClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699140
CAS nummer: 1053655-54-1