5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9599-25G OR9599-5G
APOSOR9599-25GEA 1975 SEK
APOSOR9599-25G APOSOR9599-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrIN
Smältpunkt: 120…122 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00672950
CAS nummer: 121554-10-7