(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR959659-1G OR959659-250MG
APOSOR959659-1GEA 6175 SEK
APOSOR959659-1G APOSOR959659-250MG
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol 98%
(4-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 197007-87-7