4-Methoxypyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR959609-1G OR959609-5G
APOSOR959609-1GEA 3000 SEK
APOSOR959609-1G APOSOR959609-5G
4-Methoxypyrimidine 97%
4-Methoxypyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12405815
CAS nummer: 6104-41-2