2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR959556-1G OR959556-5G
APOSOR959556-1GEA 1900 SEK
APOSOR959556-1G APOSOR959556-5G
2,6-Dimethylbenzothiazole 95%
2,6-Dimethylbenzothiazole
Formel: C₉H₉NS
MW: 163.24 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 2941-71-1