5-Methoxy-2-methylbenzothiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR959552-1G OR959552-5G
APOSOR959552-1GEA 1475 SEK
APOSOR959552-1G APOSOR959552-5G
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole 95%
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formel: C₉H₉NOS
MW: 179,24 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082664
CAS nummer: 2941-69-7