2,4-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR959527-1G OR959527-250MG OR959527-5G
APOSOR959527-1GEA 1300 SEK
APOSOR959527-1G APOSOR959527-250MG APOSOR959527-5G
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde 98%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11112096
CAS nummer: 871254-61-4