Bensoesyra
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR9594-1KG OR9594-25KG OR9594-5KG
APOSOR9594-1KGEA 520 SEK
APOSOR9594-1KG APOSOR9594-25KG APOSOR9594-5KG
Bensoesyra
Bensoesyra
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122.12 g/mol
Kokpunkt: 249 °C
Smältpunkt: 121…125 °C
Densitet: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002398
CAS nummer: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
Merck Index: 13,01092