5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9593-1G OR9593-5G
APOSOR9593-1GEA 1400 SEK
APOSOR9593-1G APOSOR9593-5G
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 98%
5,6-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Smältpunkt: 210 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00015459
CAS nummer: 88210-96-2