Indole-4-carboxylic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9584-1G OR9584-25G
APOSOR9584-1GEA 255 SEK
APOSOR9584-1G APOSOR9584-25G
Indole-4-carboxylic acid 98%
Indole-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₂
Smältpunkt: 207…214 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00009739
CAS nummer: 2124-55-2