3-Bromo-5-chloropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR9579-25G OR9579-1G OR9579-5G
APOSOR9579-25GEA 960 SEK
APOSOR9579-25G APOSOR9579-1G APOSOR9579-5G
3-Bromo-5-chloropyridine 97%
3-Bromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₃BrClN
Smältpunkt: 77…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114221
CAS nummer: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III