3-Amino-5-bromopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9578-100G OR9578-25G OR9578-5G
APOSOR9578-100GEA 2400 SEK
APOSOR9578-100G APOSOR9578-25G APOSOR9578-5G
3-Amino-5-bromopyridine
3-Amino-5-bromopyridine
Formel: C₅H₅BrN₂
Smältpunkt: 65…69 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646060
CAS nummer: 13535-01-8