Methyl-4-bromopicolinate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9577-25G
OR9577-1G
OR9577-5G
APOSOR9577-25GEA
1750
SEK
APOSOR9577-25G
APOSOR9577-1G
APOSOR9577-5G
Methyl-4-bromopicolinate 97%
Methyl-4-bromopicolinate
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Smältpunkt: 54…56 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07374897 CAS nummer: 29681-42-3 |