2,3,4-Triklorfenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR957661-1G OR957661-250MG OR957661-5G
APOSOR957661-1GEA 6275 SEK
APOSOR957661-1G APOSOR957661-250MG APOSOR957661-5G
2,3,4-Triklorfenol 98%
2,3,4-Triklorfenol
Formel: C₆H₃Cl₃O
MW: 197,45 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 15950-66-0