3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR957432-1G OR957432-5G
APOSOR957432-1GEA 1975 SEK
APOSOR957432-1G APOSOR957432-5G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol 95%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-ol
Formel: C₅H₈N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00030421
CAS nummer: 2820-38-4