tert-Butyl trichloroacetimidate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, t-Butyl trichioroacetimidate, t-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate
OR9573-1G OR9573-25G OR9573-5G
APOSOR9573-1GEA 430 SEK
APOSOR9573-1G APOSOR9573-25G APOSOR9573-5G
tert-Butyl trichloroacetimidate 98%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formel: C₆H₁₀Cl₃NO
MW: 218,502 g/mol
Kokpunkt: 64…66 °C/15mmHg
Smältpunkt: 20…22 °C
Densitet: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 55 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00077410
CAS nummer: 98946-18-0
UN: 1993
ADR: 3,III