6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9569-1G OR9569-5G
APOSOR9569-1GEA 260 SEK
APOSOR9569-1G APOSOR9569-5G
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid 97%
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
Formel: C₆H₄N₂O₅
MW: 184.1100 g/mol
Smältpunkt: 269…271 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02180840
CAS nummer: 6635-31-0