Methyl-5-hydroxynicotinate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR9567-5G OR9567-25G
APOSOR9567-5GEA 290 SEK
APOSOR9567-5G APOSOR9567-25G
Methyl-5-hydroxynicotinate 98%
Methyl-5-hydroxynicotinate
Formel: C₇H₇NO₃
Smältpunkt: 195…197 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00191521
CAS nummer: 30766-22-4