2-Bromoisonicotinamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9565-1G OR9565-25G OR9565-5G
APOSOR9565-1GEA 455 SEK
APOSOR9565-1G APOSOR9565-25G APOSOR9565-5G
2-Bromoisonicotinamide 97%
2-Bromoisonicotinamide
Formel: C₆H₅BrN₂O
Smältpunkt: 188…191 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00234156
CAS nummer: 29840-73-1