Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR9560-1G
OR9560-5G
APOSOR9560-1GEA
260
SEK
APOSOR9560-1G
APOSOR9560-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate 98%
Methyl-2-bromoisonicotinate
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Smältpunkt: 35…37 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03791265 CAS nummer: 26156-48-9 |